Multi-Purpose Containers with Snap Cap, Globe Scientific | Avantor
Multi-Purpose Containers with Snap Cap, Globe Scientific
Multi-Purpose Containers with Snap Cap, Globe Scientific
Supplier:  Globe Scientific
Certificates
Multi-Purpose Containers with Snap Cap, Globe Scientific
Multi-Purpose Containers with Snap Cap, Globe Scientific
7 Options Available Below
Product Details & Documents
These disposable containers are produced from high density polyethylene and are ideal for the collection and storage of histology and pathology specimens, fluids, powders, and solids.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Désignation
    Hauteur
    Largeur
    Matière
    Ø int.
    Color
    Availability
    Price
  • 8 oz. (240 ml)
    Short Form Multi-Purpose Containers with Snap Cap
    2.23" (with Cap)
    3.80" (with Cap)
    HDPE
    3.5"
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - 123,28 $
    123,28 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       123,28 $
    Supplier Number: 271008W
  • 8 oz. (240 ml)
    Tall Form Multi-Purpose Containers with Snap Cap
    3.48" (with Cap)
    3.25" (with Cap)
    HDPE
    3.0"
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - 128,40 $
    128,40 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       128,40 $
    Supplier Number: 271009W
  • 16 oz. (480 ml)
    Multi-Purpose Containers with Snap Cap
    4.36" (with Cap)
    3.90×4.36" (with Cap)
    HDPE
    3.5"
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - 171,00 $
    171,00 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       171,00 $
    Supplier Number: 271016W
  • 32 oz. (960 ml)
    Multi-Purpose Containers with Snap Cap
    5.40" (with Cap)
    4.60" (with Cap)
    HDPE
    4.3"
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 100
    Case of 100 - 277,51 $
    277,51 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 100
       277,51 $
    Supplier Number: 271032W
  • 64 oz. (1920 ml)
    Multi-Purpose Containers with Snap Cap
    6.25" (with Cap)
    5.90" (with Cap)
    HDPE
    5.5"
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 50
    Case of 50 - 280,18 $
    280,18 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 50
       280,18 $
    Supplier Number: 271064W
  • 86 oz. (2580 ml)
    Multi-Purpose Containers with Snap Cap
    7.60" (with Cap)
    5.90" (with Cap)
    HDPE
    5.5"
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 25
    Case of 25 - 166,11 $
    166,11 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 25
       166,11 $
    Supplier Number: 271086W
  • 172 oz. (5160 ml)
    Multi-Purpose Containers with Snap Cap
    7.00" (with Cap)
    8.60" (with Cap)
    HDPE
    8.0"
    White
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 10
    Case of 10 - 111,01 $
    111,01 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 10
       111,01 $
    Supplier Number: 271172W