BBL™ Phosphate Buffer, BD | Avantor
BBL™ Phosphate Buffer, BD
Phosphate buffer, 500 ml, 6.8
Catalog # CA90004-948
Supplier:   BD
Fournisseur #:  297657
BBL™ Phosphate Buffer, BD
Catalog # CA90004-948
Supplier:  BD
CAS Number:  
BBL™ Phosphate Buffer, BD
Phosphate buffer, 500 ml, 6.8
CAS Number:  
Price
$67.70
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
This is used as buffered diluent for microbiological procedures.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Phosphate buffer
  • Taille:
    500 ml
  • pH:
    6.8
  • Cat. No.:
    CA90004-948
  • Shelf life:
    365
Spécifications