VWR® Screw Cap Erlenmeyer Flasks
À propos de cet article
High-quality screw cap flasks featuring ASTM 438 standard and are a great value.
- Borosilicate 3.3 glass
- Class A standard
- Type 1 conical flasks
- Conical shape
- Caps with screw thread finish
- Polypropylene screw cap and PTFE liner
These Erlenmeyer flasks are used to measure, mix, or hold fluids, chemicals, or culture media. They may also be used with other culturing techniques.
Certifications: VWR® Erlenmeyer flasks standard specifications for erlenmeyer flasks are defined in the standards; ASTM E1404, DIN 12385, ISO 1773, ISO 4797, and ISO 24450.
6 Options Available Below
Product Details & Documents
High-quality screw cap flasks featuring ASTM 438 standard and are a great value.
- Borosilicate 3.3 glass
- Class A standard
- Type 1 conical flasks
- Conical shape
- Caps with screw thread finish
- Polypropylene screw cap and PTFE liner
These Erlenmeyer flasks are used to measure, mix, or hold fluids, chemicals, or culture media. They may also be used with other culturing techniques.
Certifications: VWR® Erlenmeyer flasks standard specifications for erlenmeyer flasks are defined in the standards; ASTM E1404, DIN 12385, ISO 1773, ISO 4797, and ISO 24450.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotProduct Family Options
Informations sur le produit
- CapacitéIntervalle de graduationPlage de graduationHauteurØ ext.EpaisseurAvailabilityPrice
- 50 ml5 ml20 - 50 ml81 mm50 mm24 - 410Log in pour la disponibilitéPack of 12Pack of 12 - $278.29$278.29Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 48Case of 48 - $1,113.15$1,113.15Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 12$278.29Case of 48$1,113.15
- 125 ml25 ml50 - 125 ml115 mm67 mm24 - 410Log in pour la disponibilitéPack of 12Pack of 12 - $366.95$366.95Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 48Case of 48 - $1,467.81$1,467.81Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 12$366.95Case of 48$1,467.81
- 250 ml25 ml50 - 250 ml136 mm82 mm28 - 410Log in pour la disponibilitéPack of 12Pack of 12 - $472.30$472.30Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 48Case of 48 - $1,889.22$1,889.22Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 12$472.30Case of 48$1,889.22
- 500 ml50 ml100 - 500 ml178 mm103 mm38 - 430Log in pour la disponibilitéPack of 6Pack of 6 - $307.09$307.09Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 36Case of 36 - $1,842.53$1,842.53Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 6$307.09Case of 36$1,842.53
- 1000 ml50 ml250 - 1000 ml219 mm128 mm38 - 430Log in pour la disponibilitéPack of 6Pack of 6 - $696.37$696.37Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 24Case of 24 - $2,785.47$2,785.47Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 6$696.37Case of 24$2,785.47
- 2000 ml100 ml600 - 2000 ml280 mm164 mm38 - 430Log in pour la disponibilitéPack of 1Pack of 1 - $121.69$121.69Prix promotionnel pour les nouveaux clientsLog in pour la disponibilitéCase of 8Case of 8 - $973.50$973.50Prix promotionnel pour les nouveaux clientsPack of 1$121.69Case of 8$973.50