VWR® Round Bottom Flask, 3 Necks, Parallel
VWR® Round Bottom Flask, 3 Necks, Parallel
VWR® Round Bottom Flask, 3 Necks, Parallel
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Round Bottom Flask, 3 Necks, Parallel
VWR® Round Bottom Flask, 3 Necks, Parallel
18 Options Available Below
Product Details & Documents
Durable round bottom flasks with 3 parallel necks.
  • Good temperature resistance
  • Chemically resistant
  • Uniform wall thickness
Manufactured from ASTM E438 Type 1 Class A borosilicate 33 expansion glass. The flasks feature uniform wall thickness which makes them ideal for heating.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Hauteur
    Ø ext.
    Center Neck [ST] Joint
    Side Neck ST Joints
    Availability
    Price
  • 100 ml
    118 mm
    64 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $78.19
    $78.19
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $312.78
    $312.78
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $78.19
    Case of 4
       $312.78
  • 250 ml
    140 mm
    85 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $75.05
    $75.05
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $300.19
    $300.19
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $75.05
    Case of 4
       $300.19
  • 250 ml
    140 mm
    85 mm
    29/42
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $79.22
    $79.22
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $316.88
    $316.88
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $79.22
    Case of 4
       $316.88
  • 250 ml
    140 mm
    85 mm
    29/42
    29/42
    Discontinued
  • 500 ml
    158 mm
    105 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $93.80
    $93.80
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $375.19
    $375.19
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $93.80
    Case of 4
       $375.19
  • 500 ml
    158 mm
    105 mm
    29/42
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $95.05
    $95.05
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $380.21
    $380.21
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $95.05
    Case of 4
       $380.21
  • 500 ml
    158 mm
    105 mm
    29/42
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $97.80
    $97.80
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $391.21
    $391.21
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $97.80
    Case of 4
       $391.21
  • 500 ml
    158 mm
    105 mm
    34/45
    24/40
    Discontinued
  • 1000 ml
    185 mm
    130 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $128.33
    $128.33
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $256.67
    $256.67
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $128.33
    Case of 2
       $256.67
  • 1000 ml
    185 mm
    130 mm
    29/42
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $141.28
    $141.28
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $282.57
    $282.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $141.28
    Case of 2
       $282.57
  • 1000 ml
    185 mm
    130 mm
    29/42
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $143.06
    $143.06
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $286.12
    $286.12
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $143.06
    Case of 2
       $286.12
  • 1000 ml
    185 mm
    130 mm
    34/45
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $143.06
    $143.06
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $286.12
    $286.12
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $143.06
    Case of 2
       $286.12
  • 2000 ml
    215 mm
    165 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $229.92
    $229.92
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $459.84
    $459.84
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $229.92
    Case of 2
       $459.84
  • 2000 ml
    215 mm
    165 mm
    29/42
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $229.75
    $229.75
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $459.50
    $459.50
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $229.75
    Case of 2
       $459.50
  • 2000 ml
    215 mm
    165 mm
    29/42
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $232.55
    $232.55
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $465.10
    $465.10
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $232.55
    Case of 2
       $465.10
  • 3000 ml
    250 mm
    185 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $324.89
    $324.89
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $324.89
  • 3000 ml
    250 mm
    185 mm
    29/42
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $323.40
    $323.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $323.40
  • 3000 ml
    250 mm
    185 mm
    29/42
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $337.46
    $337.46
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $337.46
  • 5000 ml
    295 mm
    223 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $387.65
    $387.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $387.65
  • 5000 ml
    295 mm
    223 mm
    34/45
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $387.65
    $387.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $387.65