VWR® Round Bottom Flask, 3 Necks, Angled
VWR® Round Bottom Flask, 3 Necks, Angled
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Round Bottom Flask, 3 Necks, Angled
VWR® Round Bottom Flask, 3 Necks, Angled
15 Options Available Below
Product Details & Documents
Durable round bottom flasks with 3 necks at an angle.
  • Good temperature resistance
  • Chemically resistant
  • Uniform wall thickness
Manufactured from ASTM E438 Type 1 Class A borosilicate 33 expansion glass. The flasks feature uniform wall thickness which makes them ideal for heating.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Hauteur
    Ø ext.
    Center Neck [ST] Joint
    Side Neck ST Joints
    Availability
    Price
  • 100 ml
    118 mm
    64 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $58.07
    $58.07
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $232.29
    $232.29
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $58.07
    Case of 4
       $232.29
  • 250 ml
    140 mm
    85 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $76.46
    $76.46
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $305.82
    $305.82
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $76.46
    Case of 4
       $305.82
  • 250 ml
    140 mm
    85 mm
    29/42
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $78.64
    $78.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $314.55
    $314.55
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $78.64
    Case of 4
       $314.55
  • 500 ml
    158 mm
    105 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $92.94
    $92.94
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $371.74
    $371.74
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $92.94
    Case of 4
       $371.74
  • 500 ml
    158 mm
    105 mm
    29/42
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $93.78
    $93.78
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $375.12
    $375.12
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $93.78
    Case of 4
       $375.12
  • 500 ml
    158 mm
    105 mm
    29/42
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $95.60
    $95.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $382.39
    $382.39
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $95.60
    Case of 4
       $382.39
  • 500 ml
    158 mm
    105 mm
    34/45
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $95.60
    $95.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $382.39
    $382.39
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $95.60
    Case of 4
       $382.39
  • 1000 ml
    185 mm
    130 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $142.34
    $142.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $284.68
    $284.68
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $142.34
    Case of 2
       $284.68
  • 1000 ml
    185 mm
    130 mm
    29/42
    29/42
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $144.90
    $144.90
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $289.80
    $289.80
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $144.90
    Case of 2
       $289.80
  • 1000 ml
    185 mm
    130 mm
    34/45
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $143.51
    $143.51
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $287.02
    $287.02
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $143.51
    Case of 2
       $287.02
  • 2000 ml
    215 mm
    165 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $237.78
    $237.78
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $475.57
    $475.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $237.78
    Case of 2
       $475.57
  • 2000 ml
    215 mm
    165 mm
    29/42
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $248.73
    $248.73
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $497.46
    $497.46
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $248.73
    Case of 2
       $497.46
  • 2000 ml
    215 mm
    165 mm
    29/42
    29/42
    Discontinued
  • 3000 ml
    250 mm
    185 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $324.89
    $324.89
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $324.89
  • 5000 ml
    295 mm
    223 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $387.65
    $387.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $387.65
  • 5000 ml
    295 mm
    223 mm
    29/42
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1
    Case of 1 - $389.42
    $389.42
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Case of 1
       $389.42