VWR® Round Bottom Flask, 2 Necks, Parallel
VWR® Round Bottom Flask, 2 Necks, Parallel
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Round Bottom Flask, 2 Necks, Parallel
VWR® Round Bottom Flask, 2 Necks, Parallel
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Durable round bottom flasks with 2 parallel necks.
  • Good temperature resistance
  • Chemically resistant
  • Uniform wall thickness
Manufactured from ASTM E438 Type 1 Class A borosilicate 33 expansion glass. The flasks feature uniform wall thickness which makes them ideal for heating.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Hauteur
    Ø ext.
    Center Neck [ST] Joint
    Side Neck ST Joints
    Availability
    Price
  • 100 ml
    118 mm
    64 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $45.46
    $45.46
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $181.83
    $181.83
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $45.46
    Case of 4
       $181.83
  • 250 ml
    140 mm
    85 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $56.22
    $56.22
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $224.87
    $224.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $56.22
    Case of 4
       $224.87
  • 500 ml
    158 mm
    105 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $72.18
    $72.18
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $288.73
    $288.73
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $72.18
    Case of 4
       $288.73
  • 1000 ml
    185 mm
    130 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $125.14
    $125.14
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $250.28
    $250.28
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $125.14
    Case of 2
       $250.28
  • 2000 ml
    215 mm
    165 mm
    24/40
    24/40
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $202.94
    $202.94
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 2
    Case of 2 - $405.87
    $405.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 1
       $202.94
    Case of 2
       $405.87