YPD Plates
YPD Plates
Supplier:   Teknova
YPD Plates
Supplier:  Teknova
Certificates
YPD Plates
8 Options Available Below
Product Details & Documents
YPD is a nutritionally-rich, undefined, non-selective media for the growth and maintenance of Saccharomyces cerevisiae.
  • 20 Plates
  • Sterile
Ingredients: 1.0% Yeast Extract (10.0 g/L), 2.0% Peptone (20.0 g/L), 2.0% Glucose (20.0g/L), 2.0% Agar (20.0g/L).
Ambient shipping conditions. Store at room temperature or 2–8°C.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • YPD Agar
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $556.99
    $556.99
    Pack of 20
       $556.99
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: Y1000
  • YPD Agar
    150 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $1,090.24
    $1,090.24
    Pack of 20
       $1,090.24
    Minimum order quantity is 8
    Supplier Number: Y1001
  • YPD Agar Plates, 40 mL/Plates
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $1,362.96
    $1,362.96
    Pack of 20
       $1,362.96
    Minimum order quantity is 8
    Supplier Number: Y1030
  • YPD Agar plates with Sorbitol and 500 µg/ml Zeocin
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $4,976.50
    $4,976.50
    Pack of 20
       $4,976.50
    Minimum order quantity is 8
    Supplier Number: Y1040
  • YPD Agar with Sorbitol and 2 mg/mL Zeocin
    100 mm
    Discontinued
    Supplier Number: -
  • YPD Plates with 1.2 M Sorbitol
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20
    Pack of 20 - $847.17
    $847.17
    Pack of 20
       $847.17
    Minimum order quantity is 8
    Supplier Number: Y1010
  • YPD Agar
    150 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $264.78
    $264.78
    Each
       $264.78
    Minimum order quantity is 4
    Supplier Number: Y1001
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • YPD Plates with 1.2 M Sorbitol
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $216.10
    $216.10
    Each
       $216.10
    Minimum order quantity is 8
    Supplier Number: Y1010
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • YPD Agar plates with Sorbitol and 500 µg/ml Zeocin
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,197.39
    $1,197.39
    Each
       $1,197.39
    Minimum order quantity is 4
    Supplier Number: Y1040
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product