Ammonium sulfate solution saturée
1 L
Catalog # CA77443-504
New Product
Supplier:   Teknova
 :  A2030
Ammonium sulfate solution saturée
Catalog # CA77443-504
Supplier:  Teknova
New Product
CAS Number:  7783-20-2
Ammonium sulfate solution saturée
1 L
CAS Number:  7783-20-2
Price
$159.66
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Sterile saturated ammonium sulfate solution can be used for selective precipitation of proteins..
Synonymes:  Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
  • CAS Number:7783-20-2
  • Formule:(NH₄)₂SO₄
  • Numéro MDL:MFCD00003391
  • Molecular Weight:132.14 g/mol
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Liquid
  • Solubility:
    Soluble in water
Spécifications
  • Taille:
    1 L