Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline (DPBS)
Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline (DPBS)
Supplier:  Promocell
Certificates
Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline (DPBS)
Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline (DPBS)
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
These Dulbecco's PBS solution are used in tissue culture, cell isolation procedures and molecular biology.
  • Ready-to-use buffers
  • Storage at 4 to 8 °C
Routinely tested for absence of cytotoxicity, and physical parameters such as osmolality and pH level.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Dulbecco’s PBS
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $57.37
    $57.37
    Each (500ml)
       $57.37
    Supplier Number: C-40230
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Dulbecco’s PBS, without Ca⁺⁺/Mg⁺⁺
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $57.37
    $57.37
    Each (500ml)
       $57.37
    Supplier Number: C-40232
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.