Fixable Viability Kit, Zombie Violet™
Supplier:   Biolegend
Fixable Viability Kit, Zombie Violet™
Supplier:  Biolegend
Certificates
Fixable Viability Kit, Zombie Violet™
Fixable Viability Kit, Zombie Violet™
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Zombie Violet™ is an amine-reactive fluorescent dye that is non-permeant to live cells but permeant to the cells with compromised membranes
Zombie Violet™ dye is excited by the violet laser (405 nm) and has a fluorescence emission maximum of 423 nm. If using in a multi-color panel design, filter optimization may be required depending on other fluorophores used.
Thus, it can be used to assess live vs. dead status of mammalian cells. Zombie Violet™ is a polar, water soluble dye providing green fluorescence, making it suitable for multi-color detection.
Delivery information: Zombie Violet™ Fixable Viability Kit is composed of lyophilized Zombie Violet™ dye and anhydrous DMSO.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Zombie Violet™ Fixable Viability Kit
    100 Tests
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $139.00
    $139.00
    Each
       $139.00
    Supplier Number: 423113
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Zombie Violet™ Fixable Viability Kit
    500 Tests
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $491.00
    $491.00
    Each
       $491.00
    Supplier Number: 423114
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.