Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Domicile
Wipes
Reusable Cleaning Cloths
Cloths for General Applications
Cheese Cloth, Dyn-A-Med
Cheese Cloth, Dyn-A-Med
11300-320
:
Dyn-A-Med
Cheese Cloth, Dyn-A-Med
11300-320
:
Dyn-A-Med
:
2530
Width:
91.4 cm
Description:
Cheese Cloth, 20 × 12 mesh
Length:
76.2 cm
Cat. no.:
11300-320
Supplier No.:
2530