Pierce™ Blocker™ BSA Blocking Buffer, Thermo Scientific
Pierce™ Blocker™ BSA Blocking Buffer, Thermo Scientific
Pierce™ Blocker™ BSA Blocking Buffer, Thermo Scientific
Supplier:  Thermo Scientific
Certificates
Pierce™ Blocker™ BSA Blocking Buffer, Thermo Scientific
Pierce™ Blocker™ BSA Blocking Buffer, Thermo Scientific
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Blocker BSA in PBS or TBS are ready-to-use, 1X PBS or TBS solutions of 10X (10%) bovine serum albumin protein for blocking steps in Western blot, ELISA, IHC and nucleic acid detection methods.
  • Easy to use
  • Convenient and saves storage space
  • Purified protein provides fewer chances of cross reaction with assay components
This 10% (w/v) solution of high quality BSA that is useful for saturating excess protein binding sites on membranes and microplates in immunoassays. Blocker BSA Buffers are most frequently diluted 10-fold (to 1% BSA) in 1X Tris-buffered saline for initial testing, but other buffer concentrations can be beneficial for specific systems. Blocker BSA is usually more effective than non fat milk blocking buffers for biotin-avidin systems because it contains a single purified protein that is devoid endogenous biotin.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Blocker™ BSA (10X) in TBS, Blocking Buffer
    125 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (125ml)
    Each (125ml) - $486.92
    $486.92
    Each (125ml)
       $486.92
    Supplier Number: 37520
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Blocker™ BSA (10X) in PBS, Blocking Buffer
    200 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $525.86
    $525.86
    Each
       $525.86
    Supplier Number: 37525
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.