Headspace Vials and Caps, MicroSolv
Headspace Vials and Caps, MicroSolv
Certificates
Headspace Vials and Caps, MicroSolv
Headspace Vials and Caps, MicroSolv
33 Options Available Below
Product Details & Documents
MicroSolv brand crimp top and screw top headspace vials in clean packs. Agilent, CTC, PerkinElmer and Varian compatible.
  • Meet all instrument OEM specs
  • SPME style available
These vials are compatible to most instruments on the market.
 : Vials are QC tested.
 : Supplied in special boxes with lids to keep the vials clean.
Product Family Options
Headspace Vials
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Maximum Capacity
    Bottom Style
    Diameter ×H
    Matière
    Color
    Avec bouchon
    Sterility
    Availability
    Price
  • MicroSolv™ screw top vial
    20.00 ml
    20.00 ml
    Rounded bottom
    22.5×75.5 mm
    Borosilicate glass
    Amber
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $346.08
    $346.08
    Pack of 100
       $346.08
    Supplier Number: 95020-0AV
Headspace Vials, CTC Compatible
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Maximum Capacity
    Bottom Style
    Diameter ×H
    Matière
    Color
    Avec bouchon
    Sterility
    Availability
    Price
  • MicroSolv™ crimp top vial
    10.00 ml
    10.00 ml
    Rounded bottom (HS bottom)
    22.5×46mm
    Glass
    Amber
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $179.95
    $179.95
    Pack of 100
       $179.95
    Supplier Number: 95025-CT-10A
  • MicroSolv™ crimp top vial
    10.00 ml
    10.00 ml
    Rounded bottom (HS bottom)
    22.5×46mm
    Glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $134.66
    $134.66
    Pack of 100
       $134.66
    Supplier Number: 95025-CT-10C
  • MicroSolv™ crimp top vial
    20.00 ml
    20.00 ml
    Rounded bottom (HS bottom)
    22.5×75.5mm
    Glass
    Amber
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $233.91
    $233.91
    Pack of 100
       $233.91
    Supplier Number: 95025-CT-20A
  • MicroSolv™ crimp top vial
    20.00 ml
    20.00 ml
    Rounded bottom (HS bottom)
    22.5×75.5mm
    Glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $182.54
    $182.54
    Pack of 100
       $182.54
    Supplier Number: 95025-CT-20C
  • MicroSolv™ crimp top vial
    20.00 ml
    20.00 ml
    Flat bottom
    22.5×75.5mm
    Glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $194.39
    $194.39
    Pack of 100
       $194.39
    Supplier Number: 95025-SPME
  • MicroSolv™ screw top vial
    20.00 ml
    20.00 ml
    Rounded bottom (HS bottom)
    22.5×75.5mm
    Glass
    Amber
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $3,146.23
    $3,146.23
    Case of 1,000
       $3,146.23
    Supplier Number: 95020-0AV-K
  • MicroSolv™ screw top vial
    20.00 ml
    20.00 ml
    Rounded bottom (HS bottom)
    22.5×46mm
    Glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $200.51
    $200.51
    Pack of 100
       $200.51
    Supplier Number: 95020-0CV
  • MicroSolv™ screw top vial
    20.00 ml
    20.00 ml
    Rounded bottom (HS bottom)
    22.5×75.5mm
    Glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $1,637.46
    $1,637.46
    Case of 1,000
       $1,637.46
    Supplier Number: 95020-0CV-K
  • MicroSolv™ screw top vial
    10.00 ml
    10.00 ml
    Rounded bottom (HS bottom)
    22.5×46mm
    Glass
    Amber
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $275.06
    $275.06
    Pack of 100
       $275.06
    Supplier Number: 95010-0AV
  • MicroSolv™ screw top vial
    10.00 ml
    10.00 ml
    Rounded bottom (HS bottom)
    22.5×46mm
    Glass
    Amber
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $2,177.39
    $2,177.39
    Case of 1,000
       $2,177.39
    Supplier Number: 95010-0AV-K
  • MicroSolv™ screw top vial
    10.00 ml
    10.00 ml
    Rounded bottom (HS bottom)
    22.5×46mm
    Glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $152.66
    $152.66
    Pack of 100
       $152.66
    Supplier Number: 95010-0CV
  • MicroSolv™ screw top vial
    10.00 ml
    10.00 ml
    Rounded bottom (HS bottom)
    22.5×46mm
    Glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $1,390.93
    $1,390.93
    Case of 1,000
       $1,390.93
    Supplier Number: 95010-0CV-K
  • BASIK™ screw top vial
    10.00 ml
    10.00 ml
    Rounded bottom
    22.5×46 mm
    Borosilicate glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $1,114.83
    $1,114.83
    Case of 1,000
       $1,114.83
    Supplier Number: 95010-E-0CV-K
  • BASIK™ screw top vial
    20.00 ml
    20.00 ml
    Rounded bottom
    22.5×75.5 mm
    Borosilicate glass
    Amber
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $1,643.64
    $1,643.64
    Case of 1,000
       $1,643.64
    Supplier Number: 95020-E-0AV-K
  • BASIK™ screw top vial
    20.00 ml
    20.00 ml
    Rounded bottom
    22.5×75.5 mm
    Borosilicate glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $166.29
    $166.29
    Pack of 100
       $166.29
    Supplier Number: 95020-E-0CV
  • BASIK™ screw top vial
    20.00 ml
    20.00 ml
    Rounded bottom
    22.5×75.5 mm
    Borosilicate glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $1,429.20
    $1,429.20
    Case of 1,000
       $1,429.20
    Supplier Number: 95020-E-0CV-K
  • BASIK™ screw top vial
    10.00 ml
    10.00 ml
    Rounded bottom
    22.5×46 mm
    Borosilicate glass
    Amber
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $1,500.64
    $1,500.64
    Case of 1,000
       $1,500.64
    Supplier Number: 95010-E-0AV-K
  • BASIK™ screw top vial
    10.00 ml
    10.00 ml
    Rounded bottom
    22.5×46 mm
    Borosilicate glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $125.13
    $125.13
    Pack of 100
       $125.13
    Supplier Number: 95010-E-0CV
  • BASIK™ screw top vial
    20.00 ml
    20.00 ml
    Rounded bottom
    22.5×75.5 mm
    Borosilicate glass
    Amber
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $175.15
    $175.15
    Pack of 100
       $175.15
    Supplier Number: 95020-E-0AV
  • BASIK™ screw top vial
    10.00 ml
    10.00 ml
    Rounded bottom
    22.5×46 mm
    Borosilicate glass
    Amber
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $160.84
    $160.84
    Pack of 100
       $160.84
    Supplier Number: 95010-E-0AV
Headspace Vials, Agilent™ Compatible
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Maximum Capacity
    Bottom Style
    Diameter ×H
    Matière
    Color
    Avec bouchon
    Sterility
    Availability
    Price
  • BASIK™ crimp top vial
    6.00 ml
    6.00 ml
    Flat bottom
    22×38 mm
    Borosilicate glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $122.87
    $122.87
    Pack of 100
       $122.87
    Supplier Number: 95025-AG-06C
  • MicroSolv™ crimp top vial, long neck
    10.00 ml
    10.00 ml
    Flat bottom
    22.5×46mm
    Glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $125.42
    $125.42
    Pack of 100
       $125.42
    Supplier Number: 95025-AG-10C
  • MicroSolv™ crimp top vial, long neck
    20.00 ml
    20.00 ml
    Flat bottom
    22.5×75.5mm
    Glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $151.30
    $151.30
    Pack of 100
       $151.30
    Supplier Number: 95025-AG-20C
  • BASIK™ TapeRed neck crimp top vial
    20.00 ml
    20.00 ml
    Flat bottom
    23×75 mm
    Borosilicate glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $121.11
    $121.11
    Pack of 100
       $121.11
    Supplier Number: 95025-AP-20C
  • BASIK™ TapeRed neck crimp top vial
    10.00 ml
    10.00 ml
    Flat bottom
    23×46 mm
    Borosilicate glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $115.05
    $115.05
    Pack of 100
       $115.05
    Supplier Number: 95025-AP-10C
  • BASIK™ TapeRed neck crimp top vial
    6.00 ml
    6.00 ml
    Flat bottom
    22×38 mm
    Borosilicate glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $101.94
    $101.94
    Pack of 100
       $101.94
    Supplier Number: 95025-AP-06C
Headspace Vials, PerkinElmer Compatible
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Maximum Capacity
    Bottom Style
    Diameter ×H
    Matière
    Color
    Avec bouchon
    Sterility
    Availability
    Price
  • MicroSolv™ crimp top vial
    5.00 ml
    5.00 ml
    Rounded bottom (HS bottom)
    22×38.2mm
    Glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $122.62
    $122.62
    Pack of 100
       $122.62
    Supplier Number: 95025-PE-05C
  • MicroSolv™ crimp top vial
    20.00 ml
    20.00 ml
    Rounded bottom (HS bottom)
    23×75.5mm
    Glass
    Amber
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $232.64
    $232.64
    Pack of 100
       $232.64
    Supplier Number: 95025-PE-20A
  • MicroSolv™ crimp top vial
    20.00 ml
    20.00 ml
    Rounded bottom (HS bottom)
    23×75.5mm
    Glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $117.08
    $117.08
    Pack of 100
       $117.08
    Supplier Number: 95025-PE-20C
  • MicroSolv™ crimp top vial with write-on patch
    20.00 ml
    20.00 ml
    Rounded bottom (HS bottom)
    23×75.5mm
    Glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $172.01
    $172.01
    Pack of 100
       $172.01
    Supplier Number: 95025-PE-20WC
Headspace Vials, Varian Compatible
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Maximum Capacity
    Bottom Style
    Diameter ×H
    Matière
    Color
    Avec bouchon
    Sterility
    Availability
    Price
  • MicroSolv™ crimp top vial
    5.00 ml
    5.00 ml
    Flat bottom
    20×38mm
    Glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $136.89
    $136.89
    Pack of 100
       $136.89
    Supplier Number: 95025-VN-05C
  • MicroSolv™ crimp top vial
    10.00 ml
    10.00 ml
    Flat bottom
    20×54.5mm
    Glass
    Clear
    Non
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $157.18
    $157.18
    Pack of 100
       $157.18
    Supplier Number: 95025-VN-10C
Headspace Crimp Caps
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Safety Crimp Cap
    Aluminum
    Transparent Blue Silicone/White PTFE 45° Shore A, 3.0 mm
    20 mm, 10 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $286.04
    $286.04
    Pack of 100
       $286.04
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Crimp Cap
    Aluminum
    Transparent Blue Silicone/White PTFE 45° Shore A, 3.0 mm
    20 mm, 10 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $266.63
    $266.63
    Pack of 100
       $266.63
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Safety Crimp Cap
    Aluminum
    Grey Butyl Rubber/PTFE Pharmafix Septa 50° Shore A, 3.0 mm
    20 mm, 10 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $266.18
    $266.18
    Pack of 100
       $266.18
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Crimp Cap
    Aluminum
    Grey Butyl Rubber 50° Shore A, 3.0 mm
    20 mm, 10 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $139.70
    $139.70
    Pack of 100
       $139.70
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Crimp Cap
    Aluminum
    Empty
    20 mm, Empty
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $186.55
    $186.55
    Pack of 100
       $186.55
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Crimp Cap
    Aluminum
    Transparent Silicone/Blue PTFE 45° Shore A, 3.0 mm
    20 mm, 8 mm Hole
    Gold
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $306.23
    $306.23
    Pack of 100
       $306.23
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Safety Crimp Cap
    Aluminum
    Grey Butyl Rubber 50° Shore A, 3.0 mm
    20 mm, 10 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $157.98
    $157.98
    Pack of 100
       $157.98
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Crimp Cap
    Aluminum
    Silicone/PTFE White/Beige 45° Shore A, 3.0 mm
    20 mm, 10 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $167.91
    $167.91
    Pack of 100
       $167.91
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Crimp Cap
    Bimetallic Aluminum
    Blue Silicone/Transparent PTFE 45° Shore A, 3.0 mm
    20 mm, 8 mm Hole
    Red/Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $543.74
    $543.74
    Pack of 100
       $543.74
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Safety Crimp Cap
    Aluminum
    Silicone/PTFE White/White 45° Shore A, 3.0 mm
    20 mm, 10 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $119.10
    $119.10
    Pack of 100
       $119.10
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Crimp Cap
    Aluminum
    Translucent Silicone/Natural PTFE Ultra-Low Bleed Septa
    20 mm, 10 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $97.17
    $97.17
    Pack of 100
       $97.17
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Crimp Cap
    Aluminum
    White Silicone/Aluminum Foil 45° Shore A, 3.0 mm
    20 mm, 10 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $241.97
    $241.97
    Pack of 100
       $241.97
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Safety Crimp Cap
    Aluminum
    Pharma Fix™, Butyl Rubber/PTFE 50° Shore A, 3.0 mm
    20 mm, 10 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $258.30
    $258.30
    Pack of 100
       $258.30
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Crimp Cap
    Aluminum
    Silicone White/Aluminum Foil, 125 ml
    20 mm, 8 mm Hole
    Gold
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $321.93
    $321.93
    Pack of 1
       $321.93
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Crimp Cap
    Aluminum
    White Silicone/Blue PTFE 55° Shore A, 1.5 mm
    20 mm, 8 mm Hole
    Gold
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1
    Pack of 1 - $337.14
    $337.14
    Pack of 1
       $337.14
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Crimp Cap
    Steel
    Silicone/PTFE, 1.5 mm for SPME Needles (3 mm Outer Ring for Standard HS Vials)
    20 mm
    Gold
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $144.50
    $144.50
    Pack of 100
       $144.50
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Crimp Cap
    Aluminum bimetal
    Silicone/PTFE, 1.5 mm for SPME Needles (3 mm Outer Ring for Standard HS Vials)
    20 mm
    Blue
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $179.39
    $179.39
    Pack of 100
       $179.39
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Crimp Cap
    Aluminum bimetal
    Silicone/PTFE, 1.5 mm for SPME Needles (3 mm Outer Ring for Standard HS Vials)
    20 mm
    Red
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $185.25
    $185.25
    Pack of 100
       $185.25
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Crimp Cap
    Aluminum
    Dark Grey Butyl Rubber 55° Shore A, 3.0 mm
    20 mm, 10 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $88.29
    $88.29
    Pack of 100
       $88.29
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Safety Crimp Cap
    Aluminum
    Dark Grey Butyl Rubber 55° Shore A, 3.0 mm
    20 mm, 10 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $82.20
    $82.20
    Pack of 100
       $82.20
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Crimp Cap
    Aluminum
    Silicone/PTFE White/White 45° Shore A, 3.0 mm
    20 mm, 10 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $128.54
    $128.54
    Pack of 100
       $128.54
Headspace Screw Caps
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Screw Cap
    Aluminum
    Silicone White/PTFE Blue, 50° Shore A, 1.5 mm
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $175.20
    $175.20
    Pack of 100
       $175.20
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Screw Cap
    Aluminum
    Silicone Transparent Blue/PTFE White, 45° Shore A, 1.3 mm Septa
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $488.48
    $488.48
    Pack of 100
       $488.48
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Screw Cap
    Aluminum
    Silicone Transparent Blue/PTFE White, 45° Shore A, 1.3 mm Septa
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $4,258.46
    $4,258.46
    Case of 1,000
       $4,258.46
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Screw Cap
    Aluminum
    Silicone White/PTFE Red 45° Shore A, 1.3 mm Septa
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $427.83
    $427.83
    Pack of 100
       $427.83
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Screw Cap
    Aluminum
    Silicone White/PTFE Blue, 55° Shore A, 1.5 mm Septa
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $610.65
    $610.65
    Pack of 100
       $610.65
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Screw Cap
    Aluminum
    Silicone White/PTFE Blue, 55° Shore A, 1.5 mm Septa
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $5,103.56
    $5,103.56
    Case of 1,000
       $5,103.56
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Screw Cap
    Aluminum
    Butyl Red/PTFE Grey, 55° Shore A, 1.6 mm Septa
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $2,050.38
    $2,050.38
    Case of 1,000
       $2,050.38
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Screw Cap
    Aluminum
    Butyl Red/PTFE Grey, 55° Shore A, 1.6 mm Septa
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $236.58
    $236.58
    Pack of 100
       $236.58
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Screw Cap
    Aluminum
    Thick Outer Ring/Thin Center for SPME
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $146.72
    $146.72
    Pack of 100
       $146.72
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Screw Cap
    Aluminum
    Silicone White/PTFE Blue, 50° Shore A, 1.5 mm
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $2,034.99
    $2,034.99
    Case of 1,000
       $2,034.99
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Screw Cap
    Aluminum
    Silicone White/PTFE Red, 45° Shore A, 1.3 mm Septa
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Case of 1,000
    Case of 1,000 - $4,258.46
    $4,258.46
    Case of 1,000
       $4,258.46
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Matière
    Septum
    Taille
    Color
    Availability
    Price
  • Magnetic Screw Cap
    Aluminum
    White Silicone/ Aluminum Foil, 50° Shore A, 1.3 mm
    18 mm Precision Threads, 8 mm Hole
    Silver
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 100
    Pack of 100 - $384.82
    $384.82
    Pack of 100
       $384.82
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Seal Size
    Availability
    Price
  • Black Crimper for Aluminum Crimp Caps, with hex adjustment key
    Black Crimper for Aluminum Crimp Caps, with hex adjustment key
    97052-280
    11 mm
    Log in pour la disponibilité
    Each - $849.71
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Seal Size
    Availability
    Price
  • Black Crimper for Headspace Aluminum Caps, with hex adjustment key
    Black Crimper for Headspace Aluminum Caps, with hex adjustment key
    97054-986
    20 mm
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 1 - $986.27