EZFlow® Membrane Disc Filter, Nylon, Foxx Life Sciences
EZFlow® Membrane Disc Filter, Nylon, Foxx Life Sciences
Supplier:   Foxx Life Sciences
EZFlow® Membrane Disc Filter, Nylon, Foxx Life Sciences
Supplier:  Foxx Life Sciences
Certificates
EZFlow® Membrane Disc Filter, Nylon, Foxx Life Sciences
EZFlow® Membrane Disc Filter, Nylon, Foxx Life Sciences
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Nylon membranes have great chemical resistance.
  • Naturally hydrophilic
  • Resistant to many organic solvents
  • Good flow rates
  • Very low extractables
  • Best for solutions without protein
EZFlow® 25, 47 and 90 mm membrane disc filters are used to retain particles or microorganisms by surface capture. The Nylon membranes, make them ideal for filtering more aggressive solutions such as alcohols and DMSO. They are offered in 0.22 or 0.45 µm pore sizes.
Certifications: All materials comply with USP Class VI Standards and FDA compliances.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Taille de pore
    Ø
    Sterility
    Availability
    Price
  • 0.22 µm
    25 mm
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - 107,49 $
    107,49 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 50
       107,49 $
    Supplier Number: 364-2212-OEM
  • 0.22 µm
    47 mm
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - 126,78 $
    126,78 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 50
       126,78 $
    Supplier Number: 364-2612-OEM
  • 0.22 µm
    90 mm
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - 154,20 $
    154,20 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 25
       154,20 $
    Supplier Number: 364-2811-OEM
  • 0.45 µm
    25 mm
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - 138,28 $
    138,28 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 50
       138,28 $
    Supplier Number: 364-3212-OEM
  • 0.45 µm
    47 mm
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 50
    Pack of 50 - 105,66 $
    105,66 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 50
       105,66 $
    Supplier Number: 364-3612-OEM
  • 0.45 µm
    90 mm
    Non sterile
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - 110,55 $
    110,55 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 25
       110,55 $
    Supplier Number: 364-3811-OEM