Plomb (Test), en granulés sans argent
20 kg
Catalog # 76338-316
Supplier: ATLANTIC SCHMELZTIEGEL
Fournisseur #: 10607-20KG
Plomb (Test), en granulés sans argent
Catalog # 76338-316
Supplier: ATLANTIC SCHMELZTIEGEL
CAS Number: 7439-92-1
Jump to:
Product Details & Documents
Used for analysis of precious metals, Test Lead (or lead shot) is typically used in both Fire Assay bullion work and cupellation.
- CAS Number:7439-92-1
- Formule:Pb
- Numéro MDL:MFCD00134050
- Molecular Weight:207.2 g/mol
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Silver:≤0.4 ppm
Spécifications
- Taille:20 kg