Volumetric Flasks | Avantor
Volumetric Flasks
Supplier:   Wards
Volumetric Flasks
Supplier:  Wards
Certificates
Volumetric Flasks
Volumetric Flasks
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Class A Flasks.
  • Blue graduations
  • Glass stopper
Perfect for everyday use in the laboratory, these borosilicate glass flasks are marked with blue graduations for easy reading and fitted with a solid glass stopper. In compliance with ASTM-E288 standard.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Stopper No.
    Tolerance
    Availability
    Price
  • 25 ml
    9
    ±0.030 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $16.25
    $16.25
    Each
       $16.25
    Supplier Number: CH0441A
  • 50 ml
    13
    ±0.050 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $17.55
    $17.55
    Each
       $17.55
    Supplier Number: CH0441B
  • 100 ml
    13
    ±0.080 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $20.85
    $20.85
    Each
       $20.85
    Supplier Number: CH0441C
  • 250 ml
    16
    ±0.120 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $22.30
    $22.30
    Each
       $22.30
    Supplier Number: CH0441E
  • 500 ml
    19
    ±0.200 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $30.35
    $30.35
    Each
       $30.35
    Supplier Number: CH0441F
  • 1000 ml
    22
    ±0.300 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $42.35
    $42.35
    Each
       $42.35
    Supplier Number: CH0441G