ContactUsLinkComponent
Force FluoroPhenyl LC HPLC Columns (USP L43), Restek
Force FluoroPhenyl LC HPLC Columns (USP L43), Restek
Supplier:  Restek
Certificates
Force FluoroPhenyl LC HPLC Columns (USP L43), Restek
Supplier:  Restek
Specifications
  • Catalog No:
  • 75854-254
  • 75854-276
  • 75854-234
  • 75854-256
  • 75854-278
  • 75854-250
  • 75854-272
  • 75854-274
  • 75854-252
  • 75854-268
  • 75854-246
  • 75854-270
  • 75854-248
  • 75854-264
  • 75854-266
  • 75854-244
  • 75854-262
  • 75854-240
  • 75854-242
  • 75854-258
  • 75854-236
  • 75854-260
  • 75854-238
  • Carbon load:
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • pH range:
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • 2.0 - 8.0
  • Surface area:
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • 300 m2/g
  • Temperature limit:
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • USP code:
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43
  • L43