Trays, DWK Life Sciences
Tray for 100 (12 x 32 mm), 2 mL vials
Supplier: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Fournisseur #: 2ML-TRAYSET
Jump to:
Product Details & Documents
Trays with lid.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Désignation:Tray for 100 (12 x 32 mm), 2 mL vials