2,4'-DDT, Restek
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Spécifications
Spécifications
- Concentration:1000 µg/ml in methanol
- Désignation:2,4'-DDT
- Taille:1 ml/Ampule
- Certification:CRM
- Cat. No.:RK32200
- Formula:C₁₄H₉Cl₅
- Description:2,4'-DDT
- CAS No.:789-02-6
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



