8240/8260 Calibration Check Mix (6 components), Restek
Catalogue # RK30427
Fournisseur: Restek
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:2000 µg/ml each in P and T methanol
- Description:8240/8260 Calibration Check Mix
- Size:1 ml/Ampule
- Cat. no.:RK30427
- Certification:CRM
- Supplier No.:30427
Spécifications
À propos de cet article
Contains: Chloroform (67-66-3); 1,1-Dichloroethene (75-35-4); 1,2-Dichloropropane (78-87-5); Ethylbenzene (100-41-4); Toluene (108-88-3); Vinyl chloride (75-01-4)