FID Performance Evaluation Standard (3 components), Restek
Catalogue # 10058-060
Fournisseur: Restek
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:0.03% w/w each in hexane
- Description:FID Performance Evaluation Standard
- Size:1 ml/Ampule
- Cat. no.:10058-060
- Certification:CRM
- Supplier No.:33908
Spécifications
À propos de cet article
Contains: (C14) n-Tetradecane (629-59-4); (C15) n-Pentadecane (629-62-9); (C16) n-Hexadecane (544-76-3)