Aroclor Solutions, Restek
Aroclor Solutions, Restek
Supplier:   Restek
Aroclor Solutions, Restek
Supplier:  Restek
Certificates
Aroclor Solutions, Restek
23 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
  • Aroclor standards may exhibit lot-to-lot variation
Caution: Please note: Restek test the transformer oil solvent to ensure that it is PCB-free.
Documents
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • RK32081
  • RK32083
  • RK32086
  • RK32064
  • RK32065
  • RK32066
  • RK32067
  • RK32070
  • RK32076
  • RK32078
  • RK32080
  • RK32409
  • RK32068
  • RK32069
  • RK32075
  • RK32077
  • RK32079
  • RK32082
  • RK32088
  • RK32084
  • RK32085
  • RK32087
  • 75834-954
  • Description:
  • Aroclor 1242
  • Aroclor 1248
  • Aroclor 1254
  • Aroclor 1016
  • Aroclor 1221
  • Aroclor 1232
  • Aroclor 1242
  • Aroclor 1260
  • Aroclor 1016
  • Aroclor 1221
  • Aroclor 1232
  • Aroclor 1262
  • Aroclor 1248
  • Aroclor 1254
  • Aroclor 1016
  • Aroclor 1221
  • Aroclor 1232
  • Aroclor 1242
  • Aroclor 1260
  • Aroclor 1248
  • Aroclor 1254
  • Aroclor 1260
  • Aroclor 1268
  • CAS No.:
  • 53469-21-9
  • 12672-29-6
  • 11097-69-1
  • 12674-11-2
  • 11104-28-2
  • 11141-16-5
  • 53469-21-9
  • 11096-82-5
  • 12674-11-2
  • 11104-28-2
  • 11141-16-5
  • 37324-23-5
  • 12672-29-6
  • 11097-69-1
  • 12674-11-2
  • 11104-28-2
  • 11141-16-5
  • 53469-21-9
  • 11096-82-5
  • 12672-29-6
  • 11097-69-1
  • 11096-82-5
  • 11100-14-4
  • Formula:
  • C₁₂H₆Cl₄
  • C₁₂H₆Cl₄
  • C₁₂H₇Cl₃
  • C₁₂H₆Cl₄
  • C₁₂H₄Cl₆
  • C₁₂H₇Cl₃
  • C₁₂H₆Cl₄
  • C₁₂H₅Cl₅
  • C₁₂H₇Cl₃
  • C₁₂H₆Cl₄
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Concentration
    Taille
    Certification
    Availability
    Price
  • Aroclor 1242
    50 mg/kg in transformer oil (PCB-free)
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50mg)
    Each (50mg) - $77.17
    $77.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (50mg)
       $77.17
    Supplier Number: 32081
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32081
    Description
    Aroclor 1242
    CAS No.
    53469-21-9
    Formula
    C₁₂H₆Cl₄
  • Aroclor 1248
    50 mg/kg in transformer oil (PCB-free)
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50mg)
    Each (50mg) - $77.17
    $77.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (50mg)
       $77.17
    Supplier Number: 32083
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32083
    Description
    Aroclor 1248
    CAS No.
    12672-29-6
    Formula
    C₁₂H₆Cl₄
  • Aroclor 1254
    500 mg/kg in transformer oil (PCB-free)
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500mg)
    Each (500mg) - $83.74
    $83.74
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (500mg)
       $83.74
    Supplier Number: 32086
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32086
    Description
    Aroclor 1254
    CAS No.
    11097-69-1
    Formula
  • Aroclor 1016
    200 µg/ml in isooctane
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $74.53
    $74.53
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $74.53
    Supplier Number: 32064
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32064
    Description
    Aroclor 1016
    CAS No.
    12674-11-2
    Formula
    C₁₂H₇Cl₃
  • Aroclor 1221
    200 µg/ml in isooctane
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $74.53
    $74.53
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $74.53
    Supplier Number: 32065
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32065
    Description
    Aroclor 1221
    CAS No.
    11104-28-2
    Formula
  • Aroclor 1232
    200 µg/ml in isooctane
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $74.53
    $74.53
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $74.53
    Supplier Number: 32066
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32066
    Description
    Aroclor 1232
    CAS No.
    11141-16-5
    Formula
  • Aroclor 1242
    200 µg/ml in isooctane
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $74.53
    $74.53
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $74.53
    Supplier Number: 32067
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32067
    Description
    Aroclor 1242
    CAS No.
    53469-21-9
    Formula
    C₁₂H₆Cl₄
  • Aroclor 1260
    200 µg/ml in isooctane
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $74.53
    $74.53
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $74.53
    Supplier Number: 32070
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32070
    Description
    Aroclor 1260
    CAS No.
    11096-82-5
    Formula
    C₁₂H₄Cl₆
  • Aroclor 1016
    500 mg/kg in transformer oil (PCB-free)
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500mg)
    Each (500mg) - $80.46
    $80.46
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (500mg)
       $80.46
    Supplier Number: 32076
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32076
    Description
    Aroclor 1016
    CAS No.
    12674-11-2
    Formula
    C₁₂H₇Cl₃
  • Aroclor 1221
    500 mg/kg in transformer oil (PCB-free)
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500mg)
    Each (500mg) - $78.81
    $78.81
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (500mg)
       $78.81
    Supplier Number: 32078
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32078
    Description
    Aroclor 1221
    CAS No.
    11104-28-2
    Formula
  • Aroclor 1232
    500 mg/kg in transformer oil (PCB-free)
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500mg)
    Each (500mg) - $78.81
    $78.81
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (500mg)
       $78.81
    Supplier Number: 32080
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32080
    Description
    Aroclor 1232
    CAS No.
    11141-16-5
    Formula
  • Aroclor 1262
    1000 µg/ml in hexane
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (1ml)
    Each (1ml) - $76.18
    $76.18
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (1ml)
       $76.18
    Supplier Number: 32409
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32409
    Description
    Aroclor 1262
    CAS No.
    37324-23-5
    Formula
  • Aroclor 1248
    200 µg/ml in isooctane
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $111.80
    $111.80
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $111.80
    Supplier Number: 32068
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32068
    Description
    Aroclor 1248
    CAS No.
    12672-29-6
    Formula
    C₁₂H₆Cl₄
  • Aroclor 1254
    200 µg/ml in isooctane
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $74.53
    $74.53
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $74.53
    Supplier Number: 32069
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32069
    Description
    Aroclor 1254
    CAS No.
    11097-69-1
    Formula
    C₁₂H₅Cl₅
  • Aroclor 1016
    50 mg/kg in transformer oil (PCB-free)
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50mg)
    Each (50mg) - $77.17
    $77.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (50mg)
       $77.17
    Supplier Number: 32075
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32075
    Description
    Aroclor 1016
    CAS No.
    12674-11-2
    Formula
    C₁₂H₇Cl₃
  • Aroclor 1221
    50 mg/kg in transformer oil (PCB-free)
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50mg)
    Each (50mg) - $77.17
    $77.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (50mg)
       $77.17
    Supplier Number: 32077
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32077
    Description
    Aroclor 1221
    CAS No.
    11104-28-2
    Formula
  • Aroclor 1232
    50 mg/kg in transformer oil (PCB-free)
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50mg)
    Each (50mg) - $77.17
    $77.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (50mg)
       $77.17
    Supplier Number: 32079
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32079
    Description
    Aroclor 1232
    CAS No.
    11141-16-5
    Formula
  • Aroclor 1242
    500 mg/kg in transformer oil (PCB-free)
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500mg)
    Each (500mg) - $80.46
    $80.46
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (500mg)
       $80.46
    Supplier Number: 32082
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32082
    Description
    Aroclor 1242
    CAS No.
    53469-21-9
    Formula
  • Aroclor 1260
    500 mg/kg in transformer oil (PCB-free)
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500mg)
    Each (500mg) - $82.09
    $82.09
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (500mg)
       $82.09
    Supplier Number: 32088
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32088
    Description
    Aroclor 1260
    CAS No.
    11096-82-5
    Formula
  • Aroclor 1248
    500 mg/kg in transformer oil (PCB-free)
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500mg)
    Each (500mg) - $78.81
    $78.81
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (500mg)
       $78.81
    Supplier Number: 32084
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32084
    Description
    Aroclor 1248
    CAS No.
    12672-29-6
    Formula
    C₁₂H₆Cl₄
  • Aroclor 1254
    50 mg/kg in transformer oil (PCB-free)
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50mg)
    Each (50mg) - $77.17
    $77.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (50mg)
       $77.17
    Supplier Number: 32085
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32085
    Description
    Aroclor 1254
    CAS No.
    11097-69-1
    Formula
  • Aroclor 1260
    50 mg/kg in transformer oil (PCB-free)
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50mg)
    Each (50mg) - $100.17
    $100.17
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (50mg)
       $100.17
    Supplier Number: 32087
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RK32087
    Description
    Aroclor 1260
    CAS No.
    11096-82-5
    Formula
  • Aroclor 1268
    1000 µg/ml in hexane
    1 ml/Ampule
    CRM
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $76.18
    $76.18
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $76.18
    Supplier Number: 32410
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    75834-954
    Description
    Aroclor 1268
    CAS No.
    11100-14-4
    Formula
Certains produits peuvent apparaître comme restreints