LB Agar Plates | Avantor
LB Agar Plates
LB Agar plates, 20 plates, 100 mm
Catalog # CA77443-320
New Product
Supplier:   Teknova
Fournisseur #:  L1096
LB Agar Plates
Catalog # CA77443-320
Supplier:  Teknova
New Product
CAS Number:  
LB Agar Plates
LB Agar plates, 20 plates, 100 mm
CAS Number:  
Price
$132.38
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
1.69% Animal-free soytone, 0.5% yeast extract, 1.0% sodium chloride, 1.5% agar 50 µg/ml kanamycin.
  • Shipping conditions: Ambient
  • Storage conditions: Refrigerate
For use with kanamycin resistant strains and strains harboring plasmids such as pPIC9K, pCR®-Blunt, pUC9P series plasmids. Used as a substitute for LB Agar when the media cannot contain any animal products.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    LB Agar plates, 20 plates
  • Plate Diameter:
    100 mm
  • Cat. No.:
    CA77443-320
  • Sterility:
    Sterile