Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Domicile
Magnifiers
MagniTouch Loupe
MagniTouch Loupe
470227-882
:
CARSON OPTICAL
MagniTouch Loupe
470227-882
:
CARSON OPTICAL
:
MT-33
Magnification:
3×
Description:
MagniTouch
Cat. no.:
470227-882
A 3X touch activated loupe.
3 super bright LED's
Crystal clear glass lens
On/off switch
2 CR2016 batteries
Twist-action focus