LumiLoupe | Avantor
LumiLoupe
LumiLoupe, 17.5×
Catalog # 470227-874
Supplier:   CARSON OPTICAL
Fournisseur #:  LO-15
LumiLoupe
Catalog # 470227-874
Supplier:  CARSON OPTICAL
LumiLoupe
LumiLoupe
LumiLoupe, 17.5×
Price
22,75 $
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
A loupe with a transparent base to allow ambient light to illuminate the viewing object.
  • Allows for viewing of an object's fine detail
  • Dual lenses for close-up viewing and less distortion
Spécifications
  • Grossissement:
    17.5×
  • Désignation:
    LumiLoupe