LumiLoupe Plus | Avantor
LumiLoupe Plus
Supplier:   CARSON OPTICAL
LumiLoupe Plus
Supplier:  CARSON OPTICAL
Certificates
LumiLoupe Plus
2 Options Available Below
Product Details & Documents
A loupe with a transparent base to allow ambient light to illuminate the viewing object.
  • Allows for viewing of an object's fine detail
  • Dual lenses for close-up viewing and less distortion
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Grossissement
    Availability
    Price
  • LumiLoupe Plus
    5.5×
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $26.55
    $26.55
    Each
       $26.55
    Supplier Number: LO-06
  • LumiLoupe Plus
    11.5×
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $23.05
    $23.05
    Each
       $23.05
    Supplier Number: LO-10