Low-Halide Polyester Labels, B30, Brady
Supplier:   Brady Worldwide
Low-Halide Polyester Labels, B30, Brady
Supplier:  Brady Worldwide
Certificates
Low-Halide Polyester Labels, B30, Brady
Low-Halide Polyester Labels, B30, Brady
31 Options Available Below
Product Details & Documents
Hi-Performance Polyester Labels (B-569) have a low halide content and are designed for marking stainless steel pipes, particularly in harsh environments.
  • Durable, ultra-smooth polyester labels with permanent pressure sensitive acrylic adhesive
  • Outdoor grade polyester label can be thermal transfer printed
  • Withstands mild chemicals, oil, and water
  • Service temperature of –40 to 100 °C (–40 to 212 °F)
  • For use with BBP®30; BBP®31; BBP®33; BBP®35; BBP®37 printers
Applies best to very smooth surfaces and ideal for mounting to rigid panels. Continuous roll is not cut to length. It is cut by the printer.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Color
    Width
    Roll Length
    Availability
    Price
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Brown
    0.5"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $271.91
    $271.91
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $271.91
    Supplier Number: 117940
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Brown
    1.125"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $408.34
    $408.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $408.34
    Supplier Number: 117939
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Brown
    2.25"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $569.01
    $569.01
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $569.01
    Supplier Number: 117938
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Brown
    4"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $764.96
    $764.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $764.96
    Supplier Number: 117937
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Grey
    0.5"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $271.91
    $271.91
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $271.91
    Supplier Number: 117952
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Grey
    1.125"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $408.34
    $408.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $408.34
    Supplier Number: 117951
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Grey
    2.25"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $569.01
    $569.01
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $569.01
    Supplier Number: 117950
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Grey
    4"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $764.96
    $764.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $764.96
    Supplier Number: 117949
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Light blue
    0.5"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $271.91
    $271.91
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $271.91
    Supplier Number: 117956
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Light blue
    1.125"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $408.34
    $408.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $408.34
    Supplier Number: 117955
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Light blue
    2.25"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $569.01
    $569.01
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $569.01
    Supplier Number: 117954
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Light blue
    4"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $764.96
    $764.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $764.96
    Supplier Number: 117953
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Ochre
    0.5"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $271.91
    $271.91
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $271.91
    Supplier Number: 117960
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Ochre
    1.125"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $408.34
    $408.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $408.34
    Supplier Number: 117959
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Ochre
    2.25"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $569.01
    $569.01
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $569.01
    Supplier Number: 117958
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Ochre
    4"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $764.96
    $764.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $764.96
    Supplier Number: 117957
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Pink
    0.5"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $271.91
    $271.91
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $271.91
    Supplier Number: 117968
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Pink
    1.125"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $408.34
    $408.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $408.34
    Supplier Number: 117967
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Pink
    2.25"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $569.01
    $569.01
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $569.01
    Supplier Number: 117966
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Pink
    4"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $764.96
    $764.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $764.96
    Supplier Number: 117965
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Purple
    0.5"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $271.91
    $271.91
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $271.91
    Supplier Number: 117972
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Purple
    1.125"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $408.34
    $408.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $408.34
    Supplier Number: 117971
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Purple
    2.25"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $569.01
    $569.01
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $569.01
    Supplier Number: 117970
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Purple
    4"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $764.96
    $764.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $764.96
    Supplier Number: 117969
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Sky blue
    0.5"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $271.91
    $271.91
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $271.91
    Supplier Number: 117980
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Sky blue
    1.125"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $408.34
    $408.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $408.34
    Supplier Number: 117979
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Sky blue
    2.25"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $569.01
    $569.01
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $569.01
    Supplier Number: 117978
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Tan
    0.5"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $271.91
    $271.91
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $271.91
    Supplier Number: 117984
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Tan
    1.125"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $408.34
    $408.34
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $408.34
    Supplier Number: 117983
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Tan
    2.25"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $569.01
    $569.01
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $569.01
    Supplier Number: 117982
  • Low-halide polyester labels, B-569
    Polyester
    Tan
    4"
    30.48 m (100 ft.)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $764.96
    $764.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $764.96
    Supplier Number: 117981
  • Discontinued
    Supplier Number: -