Phénolphtaléine en solution alcoolique, BAKER ANALYZED® USP Test Solution (TS), J.T.Baker® | Avantor
Phénolphtaléine en solution alcoolique, BAKER ANALYZED® USP Test Solution (TS), J.T.Baker®
Glass bottle, amber, narrow mouth, 500 ml
Catalog # CAJT5927-1
Inflammable
Irritant
Santé
Fournisseur #:  BAKR5927-01
Phénolphtaléine en solution alcoolique, BAKER ANALYZED® USP Test Solution (TS), J.T.Baker®
Catalog # CAJT5927-1
CAS Number:  77-09-8
MOC:  Non réglementéCertificates
Phénolphtaléine en solution alcoolique, BAKER ANALYZED® USP Test Solution (TS), J.T.Baker®
Phénolphtaléine en solution alcoolique, BAKER ANALYZED® USP Test Solution (TS), J.T.Baker®
Glass bottle, amber, narrow mouth, 500 ml
CAS Number:  77-09-8
MOC:  Non réglementé
Price
$158.72
Log in pour la disponibilité
Each (500ml) Case of 12 (500ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
 : Meets test solution (T.S.) specifications for testing USP/NF monographs.
Synonymes:  3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • CAS Number:77-09-8
  • Formule:C₂₀H₁₄O₄
  • Numéro MDL:MFCD00005913
  • Molecular Weight:318.33 g/mol
  • MARC:3,II
  •  :Management of Change (MOC) category = N
  • Flash Pt:13 °C
  • ONU:1170
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Visual Transition Interval - pH 8.0 (Colorless):
    Passes Test
  • Visual Transition Interval - pH…10.0 (Pink):
    Passes Test
  • Specific Gravity:
    1L = 0.80 Kg
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle, amber, narrow mouth
  • Taille:
    500 ml