Molybdate 3 Reagent Solution, Hach | Avantor
Molybdate 3 Reagent Solution, Hach
Supplier:   Hach
Molybdate 3 Reagent Solution, Hach
Supplier:  Hach
Certificates
Molybdate 3 Reagent Solution, Hach
3 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
For low and ultra-low range silica determination by the Heteropoly Blue method
Hach methods 8282 and 8186.
Ordering information: Hazardous Items: Items with this mark may be considered hazardous under some shipping conditions.If necessary, we will change your selected shipping method to accomodate these items.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA11016-694
  • CA1995-32
  • CA1995-49
  • Method:
  • Heteropoly Blue
  • Heteropoly Blue
  • Heteropoly Blue
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Méthode chimique
    No. of Tests
    Availability
    Price
  • Molybdate 3 Reagent Solution
    50 mL Self-Contained Dropping Bottle
    Heteropoly blue
    50
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (50ml)
    Each (50ml) - $92.65
    $92.65
    Each (50ml)
       $92.65
    Supplier Number: 199526
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA11016-694
    Method
    Heteropoly Blue
  • Molybdate 3 Reagent Solution
    100 mL Marked Dropping Bottle
    Heteropoly blue
    100
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (100ml)
    Each (100ml) - $79.65
    $79.65
    Each (100ml)
       $79.65
    Supplier Number: 199532
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA1995-32
    Method
    Heteropoly Blue
  • Molybdate 3 Reagent Solution
    500 mL bottle
    Heteropoly blue
    250
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $111.70
    $111.70
    Each (500ml)
       $111.70
    Supplier Number: 199549
    Spécifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA1995-49
    Method
    Heteropoly Blue