Miscellaneous Dissolution Accessories, Quality Lab Accessories
Supplier:   QLA
Miscellaneous Dissolution Accessories, Quality Lab Accessories
Supplier:  QLA
Certificates
Miscellaneous Dissolution Accessories, Quality Lab Accessories
Miscellaneous Dissolution Accessories, Quality Lab Accessories
15 Options Available Below
Product Details & Documents
Everclear Water Bath Preservative is a crystalline formula offered in premeasured vials for use with dissolution water baths.Use with DEIONIZED water
The following products are compatible with Agilent/VanKel equipment: APP7 accessories, Rotating Bottle accessories, Auto-sampler accessories and Paper Rolls.
PTFE Suspension cups can be used with most dissolution baths.
A single dose will protect a bath for up to 8 weeks.
Product Family Options
Agilent VK8000 Auto-Sampler Accessories
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • 6 Position Acrylic Rinse Tray for VanKel/Varian
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $960.39
    $960.39
    Each
       $960.39
    Supplier Number: RINSETRAY6
  • 8 Position Acrylic Rinse Tray for VanKel/Varian
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,076.87
    $1,076.87
    Each
       $1,076.87
    Supplier Number: RINSETRAY8
  • Long Replacement Needle for VK8000 Auto-Sampler
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $169.10
    $169.10
    Each
       $169.10
    Supplier Number: REPNED-VL
  • Short Replacement Needle for VK8000 Auto-Sampler
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $169.10
    $169.10
    Each
       $169.10
    Supplier Number: REPNED-VS
Apparatus 7 Accessories
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Acrylic Rod for Agilent/VanKel APP 7
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $95.72
    $95.72
    Each
       $95.72
    Supplier Number: APP7AR-01
  • Amber Glass Tube 25 x 150 mm for Agilent/ VanKel APP 7
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $44.99
    $44.99
    Each
       $44.99
    Supplier Number: GLATUB-A/25
Paper Rolls for Agilent/VanKel Dissolution Baths
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Plain Paper Rolls for Legacy VanKel Report Center II (Pack/25)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $268.03
    $268.03
    Pack of 25
       $268.03
    Supplier Number: PAP100-01
  • Thermal Paper Rolls for Agilent, 2.25" wide (Pack/25)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $307.92
    $307.92
    Pack of 25
       $307.92
    Supplier Number: TPP082-70XDS
  • Thermal Paper Rolls for VanKel/Varian,1.5" wide (Pack/25)
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 25
    Pack of 25 - $307.92
    $307.92
    Pack of 25
       $307.92
    Supplier Number: TPP100-01
PTFE Suspension Cups
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Insert Cup, 17.5 x 8.2 mm, Use with SUSPC-BASE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $432.36
    $432.36
    Each
       $432.36
    Supplier Number: SUSPC-17.5
  • Insert Cup, 20 x 8.2 mm, Use with SUSPC-BASE
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $481.81
    $481.81
    Each
       $481.81
    Supplier Number: SUSPC-20
  • Suspension Cup Weighted Holder, PTFE, 5.72 cm OD, 0.052 cm ID
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $607.83
    $607.83
    Each
       $607.83
    Supplier Number: SUSPC-BASE
Rotating Bottle Apparatus for Agilent/ VanKel
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • 100 mL Clear Glass Bottle and Cap with Viton Liner
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $362.45
    $362.45
    Each
       $362.45
    Supplier Number: RBAASSY-01
  • 100 mL Clear Glass Bottle and Decant Cap with 40 Mesh SS Screen
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $503.20
    $503.20
    Each
       $503.20
    Supplier Number: RBAASSY-02
  • 40 Mesh SS Screen for 100 mL Decant Cap
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $24.49
    $24.49
    Each
       $24.49
    Supplier Number: RBSCRN-40