VWR® Crystallizing Dishes
VWR® Crystallizing Dishes
VWR® Crystallizing Dishes
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Crystallizing Dishes
VWR® Crystallizing Dishes
10 Options Available Below
Product Details & Documents
Made from high quality Type 1 Class A, 33 expansion Borosilicate glass, these crystallizing dishes have straight sides and flat bottom.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Ø
    Hauteur
    Availability
    Price
  • 50 ml
    50 mm
    35 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $312.23
    $312.23
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $1,248.93
    $1,248.93
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       $312.23
    Case of 24
       $1,248.93
  • 80 ml
    60 mm
    35 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $220.95
    $220.95
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $883.82
    $883.82
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       $220.95
    Case of 24
       $883.82
  • 160 ml
    70 mm
    50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $279.49
    $279.49
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $1,117.95
    $1,117.95
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       $279.49
    Case of 24
       $1,117.95
  • 270 ml
    90 mm
    50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $334.86
    $334.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 18
    Case of 18 - $1,004.57
    $1,004.57
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       $334.86
    Case of 18
       $1,004.57
  • 170 ml
    80 mm
    40 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $300.96
    $300.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 24
    Case of 24 - $1,203.84
    $1,203.84
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       $300.96
    Case of 24
       $1,203.84
  • 340 ml
    100 mm
    50 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6
    Pack of 6 - $413.95
    $413.95
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 18
    Case of 18 - $1,241.86
    $1,241.86
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 6
       $413.95
    Case of 18
       $1,241.86
  • 700 ml
    125 mm
    65 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4
    Pack of 4 - $1,067.60
    $1,067.60
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $3,202.80
    $3,202.80
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 4
       $1,067.60
    Case of 12
       $3,202.80
  • 1200 ml
    150 mm
    75 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4
    Pack of 4 - $766.18
    $766.18
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 8
    Case of 8 - $1,532.35
    $1,532.35
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 4
       $766.18
    Case of 8
       $1,532.35
  • 1800 ml
    170 mm
    90 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4
    Pack of 4 - $1,067.89
    $1,067.89
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 8
    Case of 8 - $2,135.78
    $2,135.78
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 4
       $1,067.89
    Case of 8
       $2,135.78
  • 2600 ml
    190 mm
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 3
    Pack of 3 - $709.64
    $709.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6
    Case of 6 - $1,419.29
    $1,419.29
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Pack of 3
       $709.64
    Case of 6
       $1,419.29