Mops Buffer, 10X, Teknova
Supplier: Teknova
À propos de cet article
10X MOPS Buffer for EZ Rich defined medium kit
Repeated freeze thaw causes precipitation and a reduction in cell growth. Aliquot contents upon intial thaw
Suitable for molecular biology, protein chemistry, and biochemical applications.
1 Options Available Below
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
10X MOPS Buffer for EZ Rich defined medium kit
Repeated freeze thaw causes precipitation and a reduction in cell growth. Aliquot contents upon intial thaw
Suitable for molecular biology, protein chemistry, and biochemical applications.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
- Catalog No:
- CA77443-134
- CA200059-678
- Storage temperature:
- Frozen
- Frozen
- Shipping temperature:
- Frozen
- Frozen
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationTailleAvailabilityPrice
- Supplier Number: M2101L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:New Product
More
Specifications
Cat. No.CA77443-134Storage temperatureFrozenShipping temperatureFrozenNew Product - 10X Mops buffer, sterile solution100 mlDiscontinued-Supplier Number: -L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.Spécifications:
More
Specifications
Cat. No.CA200059-678Storage temperatureFrozenShipping temperatureFrozen