Difco™ YPD Medium, BD Life Sciences | Avantor
Difco™ YPD Medium, BD Life Sciences
Supplier:   BD
Difco™ YPD Medium, BD Life Sciences
Supplier:  BD
Certificates
Difco™ YPD Medium, BD Life Sciences
Difco™ YPD Medium, BD Life Sciences
2 Options Available Below
Product Details & Documents
For propagation and maintenance of yeasts for molecular biology applications.
  • Dehydrated culture media
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • YPD Agar
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $264.00
    $264.00
    Each (500g)
       $264.00
    Supplier Number: 242720
  • YPD Broth
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $178.00
    $178.00
    Each (500g)
       $178.00
    Supplier Number: 242820