VWR® Balance Series Sample Holders
VWR® Balance Series Sample Holders
Supplier:   VWR International
VWR® Balance Series Sample Holders
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Balance Series Sample Holders
VWR® Balance Series Sample Holders
4 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® Sample holders are an ideal solution to aid in faster and more convenient weighing of laboratory products.
Sample holders are a great tool for facilitating dosing directly into typical laboratory vessels.
Sample holders are compatible with the VWR® A-Series balances (Analytical balances with draft shield: 10205-026, 10204-960, 10204-962, and 10204-964).
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Sample Holder for Test Tubes, Filters, Laboratory Glassware
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $402.74
    $402.74
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $402.74
  • Sample Holder for 8, 10, 12 mm Ø Test Tubes and Centrifuge Tubes
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $402.74
    $402.74
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $402.74
  • Sample Holder for 50, 100, 250 ml Round Flasks
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $397.43
    $397.43
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $397.43
  • Sample Holder for 50, 100, 250 ml Flat Flasks
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $397.43
    $397.43
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $397.43