Difco™ Fraser Broth, BD Diagnostics
Difco™ Fraser Broth, BD Diagnostics
Supplier:   BD
Difco™ Fraser Broth, BD Diagnostics
Supplier:  BD
Certificates
Difco™ Fraser Broth, BD Diagnostics
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Selective enrichment and detection of Listeria.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • BD Difco™ fraser broth supplement
    6×10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6 (10ml)
    Pack of 6 (10ml) - $296.00
    $296.00
    Pack of 6 (10ml)
       $296.00
    Supplier Number: 211742
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • BD Difco™ fraser broth base
    2 kg
    Discontinued
    Supplier Number: 211766
  • BD Difco™ fraser broth base
    500 g
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500g)
    Each (500g) - $245.00
    $245.00
    Each (500g)
       $245.00
    Supplier Number: 211767