Roc C8 HPLC Columns (USP L7), Restek | Avantor
Roc C8 HPLC Columns (USP L7), Restek
Supplier:   Restek
Roc C8 HPLC Columns (USP L7), Restek
Supplier:  Restek
Certificates
Roc C8 HPLC Columns (USP L7), Restek
Roc C8 HPLC Columns (USP L7), Restek
10 Options Available Below
Product Details & Documents
Our C8 is a conventional monomeric octylsilane column offering a shorter alkyl chain to provide less hydrophobic retention and improved basic peak shape over a traditional C18 phase.
  • USP phase code: L7
  • Ligand type: monomeric C8
  • Surface area: 300 m²/g
  • Carbon load: 12%
  • End-cap: yes
  • pH range: 2.5 to 8.0
  • Maximum temperature: 80 °C
Roc HPLC columns are built to be the cornerstone for your LC lab. These solid, reliable columns are pressure rated for any 400 bar HPLC system and deliver the peak shape, reproducibility, ruggedness, and performance you demand for all of your conventional HPLC applications. An exceptional value, Roc columns are priced for bulk use in routine analyses and large-volume workflows.
Like our C18, this general-purpose Restek C8 is suitable for a wide range of compounds from acidic through slightly basic.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Phase
    Taille de pore
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Availability
    Price
  • C8 (Octyl)
    100 Å
    3 µm
    4.60 mm
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,066.65
    $1,066.65
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,066.65
    Supplier Number: 9533315
  • C8 (Octyl)
    100 Å
    3 µm
    4.60 mm
    150 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,550.96
    $1,550.96
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,550.96
    Supplier Number: 9533365
  • C8 (Octyl)
    100 Å
    5 µm
    4.60 mm
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $814.81
    $814.81
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $814.81
    Supplier Number: 9533515
  • C8 (Octyl)
    100 Å
    5 µm
    4.60 mm
    150 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,114.27
    $1,114.27
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $1,114.27
    Supplier Number: 9533565
  • C8 (Octyl)
    100 Å
    5 µm
    4.60 mm
    250 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $975.88
    $975.88
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $975.88
    Supplier Number: 9533575
  • C8 (Octyl)
    100 Å
    3 µm
    3.00 mm
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $820.00
    $820.00
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $820.00
    Supplier Number: 953331E
  • C8 (Octyl)
    100 Å
    3 µm
    3.00 mm
    150 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $864.11
    $864.11
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $864.11
    Supplier Number: 953336E
  • C8 (Octyl)
    100 Å
    5 µm
    3.00 mm
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $944.69
    $944.69
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $944.69
    Supplier Number: 953351E
  • C8 (Octyl)
    100 Å
    5 µm
    3.00 mm
    150 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $769.62
    $769.62
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $769.62
    Supplier Number: 953356E
  • C8 (Octyl)
    100 Å
    5 µm
    3.00 mm
    250 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $906.87
    $906.87
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $906.87
    Supplier Number: 953357E