QuickBerm Lite Containment Berm, Justrite®
QuickBerm Lite Containment Berm, Justrite®
Supplier:   Justrite
QuickBerm Lite Containment Berm, Justrite®
Supplier:  Justrite
Certificates
QuickBerm Lite Containment Berm, Justrite®
QuickBerm Lite Containment Berm, Justrite®
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Portable, versatile containment berm deploys quickly for emergency spill response.
  • Folds down easily to a small size for convenient storage
  • Complies with EPA for containment and spill prevention
Lightweight berm folds down easily to a small size for storage in trucks, emergency vehicles, and spill kits. Add optional grates to help reduce contact with contaminated liquids by personnel or equipment. Helps comply with EPA for containment and spill prevention (SPCC).
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Interior Dimensions
    Exterior Dimensions
    Availability
    Price
  • Quickberm Lite
    48 W x 8 H x 48 D"
    48 W x 8 H x 48 L"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (79US Gal)
    Each (79US Gal) - 681,88 $
    681,88 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (79US Gal)
       681,88 $
    Supplier Number: 28556
  • Quickberm Lite
    48 W x 8 H x 72 L"
    48 W x 8 H x 72 L"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (119US Gal)
    Each (119US Gal) - 1 655,56 $
    1 655,56 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (119US Gal)
       1 655,56 $
    Supplier Number: 28558
  • Quickberm Lite
    96 W x 8 H x 96 D"
    96 W x 8 H x 96 L"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (318US Gal)
    Each (318US Gal) - 1 418,15 $
    1 418,15 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (318US Gal)
       1 418,15 $
    Supplier Number: 28566
  • Quickberm Lite
    96 W x 8 H x 120 D"
    96 W x 8 H x 120 L"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (398US Gal)
    Each (398US Gal) - 1 534,59 $
    1 534,59 $
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each (398US Gal)
       1 534,59 $
    Supplier Number: 28568