ContactUsLinkComponent
Hettich ROTOFIX 32 A General Purpose Benchtop Centrifuge, Hettich Lab Technology
undefined
Hettich ROTOFIX 32 A General Purpose Benchtop Centrifuge, Hettich Lab Technology
  • Catalog No:
  • 10813-204
  • 10813-202
  • 75801-752
  • 10812-252
  • 10813-152
  • 10813-150
  • Max. capacity:
  • 4 x 100 mL/6 x 85 mL
  • 4 x 100 mL/6 x 85 mL
  • 4 x 100 mL/6 x 85 mL
  • 4 x 100 mL/6 x 85 mL
  • 4 x 100 mL/6 x 85 mL
  • 4 x 100 mL/6 x 85 mL
  • Electrical:
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • Height:
  • 10.1”
  • 10.1”
  • 10.1”
  • 10.1”
  • 10.1”
  • 10.1”
  • Depth:
  • 16.9”
  • 16.9”
  • 16.9”
  • 16.9”
  • 16.9”
  • 16.9”
  • Width:
  • 14.4”
  • 14.4”
  • 14.4”
  • 14.4”
  • 14.4”
  • 14.4”
Frequently Bought Together