ContactUsLinkComponent
Hettich MIKRO 185 Microliter Centrifuges, Hettich Lab Technology
Fournisseur:  HETTICH INSTRUMENTS
Certificats
undefined
Hettich MIKRO 185 Microliter Centrifuges, Hettich Lab Technology
Fournisseur:  HETTICH INSTRUMENTS
Spécifications
  • Catalog No:
  • 75801-794
  • 76300-110
  • 76300-112
  • Electrical:
  • 120V
  • Height:
  • 9.0”
  • Depth:
  • 13.9”
  • Width:
  • 10.3”