VWR® Rectangular Carboy, Wide Mouth | Avantor
VWR® Rectangular Carboy, Wide Mouth
VWR® Rectangular Carboy, Wide Mouth
Supplier:  VWR International
Certificates
VWR® Rectangular Carboy, Wide Mouth
VWR® Rectangular Carboy, Wide Mouth
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Use for storing and dispensing solutions and media. Ideal for sterile water storage.
  • Non sterile
  • Polypropylene and HDPE formats available
  • Clear graduation marks
  • Excellent chemical resistance
  • Wide mouth
  • Heavy duty stainless steel handle for easy carrying and pouring
Carboys are well suited for use in temperatures ranging from -100 to 100 °C (-148 to 212 °F). Carboys are leak proof under standard test conditions.
Polypropylene carboys can be autoclaved before refilling to stop recurring bacterial growth. HDPE carboys are not autoclavable.
Certifications: Resin meets US FDA 21 CFR, USP Class VI.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Capacité
    Matière
    Neck I.D.
    Availability
    Price
  • Carboy, Wide Mouth, Rectangular, Autoclavable
    10 L
    PP
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $208.94
    $208.94
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 6 (1/ Itm/Bx)
    Case of 6 (1/ Itm/Bx) - $1,253.62
    $1,253.62
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each(1/Itm/Bx)
       $208.94
    Case of 6 (1/ Itm/Bx)
       $1,253.62
  • Carboy, Wide Mouth, Rectangular, Autoclavable
    20 L
    PP
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $300.98
    $300.98
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (1/ Itm/Bx)
    Case of 4 (1/ Itm/Bx) - $1,203.94
    $1,203.94
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each(1/Itm/Bx)
       $300.98
    Case of 4 (1/ Itm/Bx)
       $1,203.94
  • Carboy, Wide Mouth, Rectangular
    20 L
    HDPE
    100 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $525.44
    $525.44
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4 (1/ Itm/Bx)
    Case of 4 (1/ Itm/Bx) - $2,101.76
    $2,101.76
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each(1/Itm/Bx)
       $525.44
    Case of 4 (1/ Itm/Bx)
       $2,101.76