BBL™ Middlebrook OADC Enrichment, BD Life Sciences
BBL™ Middlebrook OADC Enrichment, BD Life Sciences
Supplier:   BD
BBL™ Middlebrook OADC Enrichment, BD Life Sciences
Supplier:  BD
Certificates
BBL™ Middlebrook OADC Enrichment, BD Life Sciences
BBL™ Middlebrook OADC Enrichment, BD Life Sciences
3 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Middlebrook OADC Enrichment is a supplement recommended for isolation and cultivation of Mycobacteria.
  • Enhances recovery on primary isolation
  • Dextrose is an energy source
  • Catalase destroys toxic peroxides
  • Promotes mycobacterial growth
Supplementation of the agar base is required in order to obtain mycobacterial growth. In the enriched medium, sodium chloride maintains osmotic equilibrium; oleic acid, as well as other long chain fatty acids, can be utilized by tubercle bacilli and plays an important role in the metabolism of mycobacteria; the primary effect of albumin is that of protection of the tubercle bacilli against toxic agents and, therefore, it enhances their recovery on primary isolation; dextrose is an energy source; and catalase destroys toxic peroxides that may be present in the medium.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • Middlebrook OADC Enrichment
    20 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10 (20ml)
    Pack of 10 (20ml) - $259.00
    $259.00
    Pack of 10 (20ml)
       $259.00
    Supplier Number: 211886
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Middlebrook OADC Enrichment
    100 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 6 (100ml)
    Pack of 6 (100ml) - $2,390.00
    $2,390.00
    Pack of 6 (100ml)
       $2,390.00
    Supplier Number: 212240
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Middlebrook OADC Enrichment
    500 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each (500ml)
    Each (500ml) - $781.00
    $781.00
    Each (500ml)
       $781.00
    Supplier Number: 212351
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.