ContactUsLinkComponent
Whatman™ Grade 1V Qualitative Filter Paper, Fluted
 :  Cytiva
undefined
Whatman™ Grade 1V Qualitative Filter Paper, Fluted
 :  Cytiva
  • Catalog No:
  • CA76292-874
  • CA76292-870
  • CA76292-872
  • CA10827-848
  • CA10828-396
  • CA10827-846
  • CA10827-844
  • CA10828-394
  • CA10827-988
  • Thickness:
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • Particle retention:
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • 11 µm
  • Ash content:
  • 0.06%
  • 0.06%
  • 0.06%
  • 0.06%
  • 0.06%
  • 0.06%
  • 0.06%
  • 0.06%
  • 0.06%
  • Basis weight:
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
  • 87 g/m²
Frequently Bought Together