Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
$0.00
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Domicile
Standards
Chromatography Standards
LC OQ Gradient Standard (Acetone), Restek
LC OQ Gradient Standard (Acetone), Restek
75834-388
:
Restek
:
LC OQ Gradient Standard (Acetone), Restek
75834-388
:
Restek
:
30012
:
Concentration:
Neat
CAS No.:
67-64-1
Description:
Acetone
Size:
1 ml/Ampule
Formula:
C₃H₆O
Description:
LC OQ Gradient Standard
Cat. no.:
75834-388
Supplier No.:
30012