Phosphate Buffered Saline (PBS)
Phosphate Buffered Saline (PBS)
Phosphate Buffered Saline (PBS)
Certificates
Phosphate Buffered Saline (PBS)
Phosphate Buffered Saline (PBS)
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Phosphate buffered saline (pH of 7,5) is recommended as a diluent for quantitative culturing or as a rinsing agent in microbiological, immunological, histological and molecular testing procedures.
Industry: Food safety.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Fill Volume
    pH
    Packed
    Availability
    Price
  • Phosphate buffered saline (PBS), 13×100 mm, polycarbonate bottle
    1 ml
    7.5
    20/pack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20 (1ml)
    Pack of 20 (1ml) - $81.80
    $81.80
    Pack of 20 (1ml)
       $81.80
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: R201
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Phosphate buffered saline (PBS), 16×125 mm glass tube
    9.9 ml
    7.5
    20/pack
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20 (10ml)
    Pack of 20 (10ml) - $245.00
    $245.00
    Pack of 20 (10ml)
       $245.00
    Minimum order quantity is 5
    Supplier Number: K163
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.