Phosphate Buffer, Hardy Diagnostics
Phosphate Buffer, 13 x 100 mm, 3 ml, PC tube
Catalog # 10065-298
Product available on GSA Advantage®
Supplier: Hardy Diagnostics
Supplier #: R196
Phosphate Buffer, Hardy Diagnostics
Catalog # 10065-298
Supplier: Hardy Diagnostics
Product available on GSA Advantage®
CAS Number:
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
For the preparation of specimens for AFB culture and other applications.
For the preparation of specimens for AFB culture and other applications. 0.067M, pH 6.8.
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:PC tube
- Désignation:Phosphate Buffer
- Taille:13 x 100 mm
- Volume:3 ml
- Cat. No.:10065-298
- pH:6.8