Middlebrook 7H9 Broth
Middlebrook 7H9 Broth
Middlebrook 7H9 Broth
Supplier:  Hardy Diagnostics
Certificates
Middlebrook 7H9 Broth
Middlebrook 7H9 Broth
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
For the cultivation of Mycobacterium spp. from sterile body sites.
Hardy Diagnostics Middlebrook 7H9 Broth and Middlebrook 7H9 Broth with Tween® 80 are recommended for use in the cultivation of Mycobacterium spp. from sterile fluids. The media are also used for preparing dilutions of mycobacteria for antimicrobial testing.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Volume
    Utilisation
    Type de conditionnement
    Availability
    Price
  • Middlebrook 7H9 Broth with Tween® 80
    20/pack
    5 ml
    Clinical
    Tube, 16×125 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(100ml)
    Each(100ml) - $162.00
    $162.00
    Each(100ml)
       $162.00
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: C62
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Middlebrook 7H9 Broth
    20/pack
    10 ml
    Clinical
    Tube, 16×125 mm
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20 (10ml)
    Pack of 20 (10ml) - $175.00
    $175.00
    Pack of 20 (10ml)
       $175.00
    Minimum order quantity is 1
    Supplier Number: C32
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.