Fluid Thioglycollate, USP
Fluid Thioglycollate, USP
Certificates
Fluid Thioglycollate, USP
Fluid Thioglycollate, USP
3 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Fluid Thioglycollate Medium (FTM), is recommended for the use of of detecting microorganisms in sterile materials and USP sterility procedures.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Volume
    Type de conditionnement
    Minimum Order Quantity
    Availability
    Price
  • Fluid Thio Med, USP
    200 ml
    Serum bottle
    3
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10 (150ml)
    Pack of 10 (150ml) - $446.00
    $446.00
    Pack of 10 (150ml)
       $446.00
    Supplier Number: U207
  • Fluid Thio Med, USP
    100 ml
    Bottle, Boston round
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 20 (100ml)
    Pack of 20 (100ml) - $461.00
    $461.00
    Pack of 20 (100ml)
       $461.00
    Supplier Number: U121
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Fluid Thio Med, USP
    200 ml
    Bottle, Boston round
    8
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $293.00
    $293.00
    Pack of 12
       $293.00
    Supplier Number: U434
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.