Oxoid CampyGen Compact | Avantor
Oxoid CampyGen Compact
Oxoid CampyGen Compact
Certificates
Oxoid CampyGen Compact
Oxoid CampyGen Compact
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Simple-to-use systems for the rapid generation of a microaerophilic environment necessary to cultivate Campylobacter species.
The Oxoid CampyGen and CampyGen Compact are simple-to-use systems for the rapid generation of a microaerophilic environment necessary to cultivate Campylobacter species.
Like the AnaeroGen, the CampyGen also requires no catalyst and no water activation steps. No dangerous gas is produced. The final atmosphere is reduced to 6% oxygen, and supplemented with 14% carbon dioxide which is ideal for growth of Campylobacter and other microaerophilic organisms. Sachet, bags and clips are sold separately.
Ordering information: Pouches and clips sold separately.
Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Taille
    Availability
    Price
  • CampyGen compact
    20 sachets
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $269.00
    $269.00
    Each
       $269.00
    Supplier Number: CN020C
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • CampyGen plastic pouches
    6×13", 20 per box
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $242.00
    $242.00
    Each
       $242.00
    La quantité minimale de commande est de 1
    Supplier Number: AG020C
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.