Glass Stir Rods | Avantor
Glass Stir Rods
Glass Stir Rods
Certificates
Glass Stir Rods
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Soft Flint Glass.
  • Both ends fire polished and rounded
Stirring rods are made of soft flint glass, with both ends fire-polished and rounded.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Longueur
    Availability
    Price
  • 12"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 12
    Pack of 12 - $50.70
    $50.70
    Log in pour la disponibilité
    Case of 144
    Case of 144 - $547.65
    $547.65
    Pack of 12
       $50.70
    Case of 144
       $547.65
    Supplier Number: GSR012-PK/144
  • 10"
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $17.70
    $17.70
    Each
       $17.70
    Supplier Number: GSR010