Chemi Blot Blocking Buffer, Azure
Chemi Blot Blocking Buffer, Azure
500 mL
Catalog # 75818-198
Supplier:   Azure Biosystems
Supplier #:  AC2148
Chemi Blot Blocking Buffer, Azure
Catalog # 75818-198
Supplier:  Azure Biosystems
CAS Number:  
Chemi Blot Blocking Buffer, Azure
Chemi Blot Blocking Buffer, Azure
500 mL
CAS Number:  
Price
$492.02
Log in pour la disponibilité
Each (500ml)
Minimum order quantity is 1
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    500 mL